Learn More
Cytiva Polycap™ HD Einwegkapseln: 75 HD
Hohe Filtrationseffizienz und hervorragende Filtratreinheit dank der besonderen Werkstoffe und Herstellungsverfahren. Whatman™ Polycap™ HD Einwegkapseln passen zwischen Grobfilter und die zur Endfilterung eingesetzten mikroporösen Membranfilter.
Marke:  Cytiva 6703-7510
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11364604
  • 97.58 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Integritätsprüfung möglich
  • Mit Lufteinlass
  • Filtermedien: Anisotroper Monofilament-Polypropylen- (MAPP-) Filter
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO)
  • Rückhaltevermögen (bei Luftspülung), <2 ml
  • Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Filterung von wässrigen Lösungen, Biologika, Farben und Pigmenten, photographischen Emulsionen, Lebensmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Große Auswahl Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Anisotropes Monofilament-Polypropylen
805 cm2
Polypropylen (PP)
10 to 12 mm
4,1 bar (60 psi)
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)
PolyCap HD 75 Kapselfilter, 1,0 μm, mit 1/2 Zoll-SB-Einlass und -Auslass (1 St.)
1 μm
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
3/8 to 1/2 in.
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)
10 to 12 mm (3/8 to 1/2 in.)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Polycap™ HD Einwegkapseln: 75 HD > Polycap HD 75; Porengröße:1,0 μm; mit 1/2 SB-Einlass und -Auslass