Learn More
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marke:  Novus Biologicals™ NBP1-50840-0.05MG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18229482
  • 1025.00 € / 0.05 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 21-119 of Human beta 2-Microglobulin The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human beta 2-Microglobulin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5mg/mL
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl
SDS-PAGE
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
beta 2-Microglobulin
>95%
SDS-PAGE
14.0kDa
0.05 mg
RUO
Unconjugated
Name des Produkts
Novus Biologicals™ beta 2-Microglobulin Protein > 0.05mg