Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4HEK293™ Medien
Marke:  Cytiva SH30858.02
Artikelnummer. 11506341
  • 109.00 € / 1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch definiert
  • Zellkulturmedien ohne tierische Bestandteile (ADCF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP
CDM4HEK293-Medien
0.2 μm steril gefiltert
Kein Phenolrot, Kein Glutamin, Keine HEPES
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
1000 mL-Flasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ CDM4HEK293™ Medien > Flüssig; 1000 ml PETE