Learn More
Heidolph instruments 5° Schüttler mit angewinkelter Plattform
Verfügt über einen Neigungswinkel von 5° für sanfte und schonende Bewegungen
Marke: Heidolph instruments 543-32205-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Duomax 1030 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg
- Verfügt über einen Neigungswinkel von 5° für sanfte und schonende Bewegungen
- Dieses Modell eignet sich für alle Gefäße – Kulturplatten, Medienflaschen, Erlenmeyerkolben. Es sind keine Grenzen gesetzt.
- Über die analogen Regler kann die variable Drehzahl von 2 auf 50 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden – ideal für Zellkulturplatten
- Dieses Modell ist für das modulare Inkubatorsystem geeignet und wird für Anwendungen empfohlen, die eine variable Temperaturregelung von bis zu 65 °C erfordern
Spezifikation
5 ° | |
2 bis 50 U/min | |
230/240 V | |
EN 60529 | |
375 mm | |
185 mm | |
Elektronisch | |
80 % | |
1 bis 120 min |
5 kg | |
230/240 V, 50/60 Hz | |
0 bis 50 °C | |
50/60 Hz | |
375 x 320 x 185 mm | |
320 mm | |
Duomax 1030 | |
Rutschfeste Gummimatte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph instruments 5° Schüttler mit angewinkelter Plattform > Neigungswinkel: 5°; Abmessungen (H x B x T):185 x 320 x 375mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur