Learn More
Blanco™ TRANSPORTWAGEN 18/8 100X60X95 CM CM
Der umlaufende erhöhte Profilrand verhindert, dass etwas über die Kante rutscht. Blanco™Wagen aus Edelstahl mit Rollen für eine optimale Lenkung.
Marke: Blanco™ 569773
Description
- Integrierte Schalldämpfer an der Unterseite jedes Einlegebodens
- Abgerundete Kanten mit tiefem Profil sorgen für hohe Belastbarkeit
- Einteilige Schweißnähte verbinden den Rohrrahmen mit den Einlegeböden und erhöhen so die Stabilität
- Stoßstangen gewährleisten den Aufprallschutz
- 585 mm Platz zwischen den Einlegeböden
Specifications
900 mm | |
Hilfsmittelwagen | |
1000 x 650 x 950 mm | |
120 kg | |
4 | |
18 kg (synthetische Laufrollen) |
55 cm | |
DIN 18867-8 | |
950 mm | |
Edelstahl | |
2 | |
Schwenkrollen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.