Learn More
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen
Hergestellt aus Polyethylen oder PVC. B Braun™ Verlängerungsleitungen ermöglichen ein minimales Totvolumen. Ein transparentes Röhrchen sorgt für eine präzise Darstellung von Flüssigkeit.
Marke: B Braun™ 8722870N
Beschreibung
- Transparentes Röhrchen für exakte Probensicht
- Minimales Totvolumen
- Luer-Lock Verbindungsstück
- Verwendung mit Spritzenpumpen bis zu einem Druck von < 2 bar möglich
Spezifikation
PVC | |
Mobilisierung von Patienten | |
IV-Verlängerungsleitung |
Durchsichtig | |
750 mm | |
0,5 ml-Priming |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.