Learn More
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen
Hergestellt aus Polyethylen oder PVC. B Braun™ Verlängerungsleitungen ermöglichen ein minimales Totvolumen. Ein transparentes Röhrchen sorgt für eine präzise Darstellung von Flüssigkeit.
Marke: B Braun™ 8722935
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparentes Röhrchen für exakte Probensicht
- Minimales Totvolumen
- Luer-Lock Verbindungsstück
- Verwendung mit Spritzenpumpen bis zu einem Druck von < 2 bar möglich
Spezifikation
Polyethylene | |
Mobilisierung von Patienten | |
IV-Verlängerungsleitung |
Transparent | |
1500 mm | |
1,2 ml-Priming |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen > Länge:1500mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur