missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen

Hergestellt aus Polyethylen oder PVC. B Braun™ Verlängerungsleitungen ermöglichen ein minimales Totvolumen. Ein transparentes Röhrchen sorgt für eine präzise Darstellung von Flüssigkeit.

Marke:  B Braun™ 8255067

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10890341

  • 327.20 € / 100 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Transparentes Röhrchen ermöglicht genaue Sicht auf die Flüssigkeit
  • Totraum-Mindestvolumen
  • Luer-Lock-Verbindungsstück
  • Kann mit Spritzenpumpen bis zu einem Druck von <2 bar verwendet werden
Spezifikation

Spezifikation

Polyethylene
1,0 mm
1000 mm
0,8 ml-Priming
Durchsichtig
Mobilisierung von Patienten
IV-Verlängerungsleitung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen > Länge:1000mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt