Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank
Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren.
Marke: Thermo Scientific™ 51029703
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heraguard ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität.Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren für niedrigen Energieverbrauch.
Die HERAguard ECO Reinluftwerkbänke bieten eine hohe Leistungsfähigkeit bei optimierter Effizienz, Sicherheit und Funktionalität. Sie sind jetzt mit dualen Gleichstrommotoren ausgestattet, die im Vergleich zu Vorgängermodellen für einen geringeren Energieverbrauch sorgen. Sie sind ideal für alle Anwendungen im Labor, bei denen der Probenschutz im Vordergrund steht.
Reinluftwerkbänke bieten:
- Probenschutz
- Validierbare Reinstluftbedingungen
- Gute Anwenderfreundlichkeit
Erhältlich mit folgenden Innenraumbreiten:
- 900mm
- 1200mm
- 1500mm
- 1800mm
Unterschiedliche Arbeitshöhen:
- Standardhöhe Arbeitsbereich: 650 mm
- Erhöhter Arbeitsbereich: 950 mm
Rundumsicht
- Seitenfenster lassen mehr Licht in den Arbeitsbereich und tragen somit zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
Spezifikation
ECO Reinluftwerkbank | |
Stufe I: 0,15 bis 0,25 m/s, Stufe II: 0,36 bis 0,45 m/s | |
585 mm | |
Energieeffizient | |
25,39 in. | |
645 mm | |
> 1.000 lx | |
30 kg | |
Stufe I: < 55, Stufe II: < 60 dBA | |
550 W | |
140 kg | |
1600 mm |
Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas | |
23,03 in. | |
Heraguard ECO 1.5, Breite 1600 mm, Breite innen 1520 mm, Gewicht 140 kg, 230 V, 50 Hz | |
46,06 in. | |
1170 mm | |
50/60 Hz | |
810 mm | |
ECO 1,5 | |
3 | |
230 V | |
59,84 in. | |
1520 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31