Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standarddosen
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
Marke:  Thermo Scientific™ 536455
990.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11301765
  • 1220.00 € / 1200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
Eigenschaften:
  • Transparente Polystyrolkonstruktion
  • Vielseitige Behälter aus hochwertigen Harzen
  • Für alle Behälter sind Schnappverschlüsse erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten
  • Unsteril (außer 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polystyrol
Unsteril
Schnappverschluss
Nein
Zylindrisch
30 ml
Klar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185126 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number536455
Chargennummer182658 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number536455
Chargennummer177461 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number536455
Chargennummer179904 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number536455
Chargennummer165525 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number536455
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Standarddosen >