Learn More
Brady™ Lockout-Station
Aus robustem, weißem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage. Stecktafelähnliche Löcher für Haken sind auf der Rückwand vorgebohrt. Integrierte Schlossschiene für 1-15 Schlösser, je nach Größe. Der Inhalt der Station ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Brady™ 050997
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11781865
  • 205.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leere Lockout/Tagout-Wandregale
  • Aus robustem, weißem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage
  • Stecktafelähnliche Löcher für Haken sind auf der Rückwand vorgebohrt
Spezifikation
Spezifikation
Station mit Verriegelung
Polystyrol
97 mm
101,6 x 311,00 x 591,00 mm
23.25 in.
Station wird ohne Inhalt geliefert
Klein
311 mm
Rot auf weiß
4 in.
Adjustable Lockout Stations - Small Lockout Station
Blockier- und Verriegelungssystem
591 mm
Je 1
12.25 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Lockout-Station > Abmessungen:311 x 591 mm (B x H)