Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standarddosen
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
Marke: Thermo Scientific™ 536080
224.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
Eigenschaften:- Transparente Polystyrolkonstruktion
- Vielseitige Behälter aus hochwertigen Harzen
- Für alle Behälter sind Schnappverschlüsse erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten
- Unsteril (außer 561301)
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Schnappverschluss |
Nein | |
Zylindrisch | |
12,5 ml | |
Klar |