Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standarddosen
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
Marke: Thermo Scientific™ 536323
634.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nunc Standarddosen zur sicheren Probenlagerung
Nunc fertigt qualitativ hochwertige Laborartikel aus Kunststoff für Biotechnologie-, Pharmazeutik- und Forschungslabors sowie für die Produktion von Impfstoffen und Diagnostik-Kits.
Eigenschaften:- Transparente Polystyrolkonstruktion
- Vielseitige Behälter aus hochwertigen Harzen
- Für alle Behälter sind Schnappverschlüsse erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten
- Unsteril (außer 561301)
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Schnappverschluss |
Nein | |
Zylindrisch | |
20 mL | |
Klar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184038 | Konformitätsbescheinigung | 13/12/2024 | 536323 |
173278 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 536323 |
182657 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 536323 |
169993 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 536323 |
177647 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 536323 |