Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder
Artikelnummer. 15385877 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l (5 l/10 l)
2 l
20 l
28 l
5 l
Modell:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15385877
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese anwenderfreundlichen Wasserbäder für allgemeine Anwendungen ermöglichen zuverlässige Ergebnisse durch hohe Temperaturkonstanz.
Die Fisherbrand™ Isotemp™ Universalwasserbäder sind ideal für industrielle, klinische pharmazeutische oder biomedizinische Anwendungen und bieten leistungsstarke Technologie in einem kompakten Design. Die Isotemp Wasserbäder sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende Temperatur und zuverlässige Ergebnisse bei einfacher Bedienung bieten.
  • Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu früheren Modellen
  • Ein moderner Temperaturregler gewährleistet eine erweiterte Funktionalität 
  • Neue akustische Alarme
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit voreingestellten Temperaturwerten
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
  • Kompatibel mit Thermobeads (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Reglertyp Digital
Beschreibung 10 l Deluxe Universalwasserbad
Kapazität (metrisch) 10 l
Zertifizierung/Konformität UL, CE, FDA Klasse I
Temperaturbereich Umgebungstemperatur bis 100 °C
Display Monochrom-LCD
Heizleistung 800 W
Enthält Giebelabdeckung aus Polycarbonat, DiffusorWanne
Material Epoxidpulverbeschichteter Stahl
Modell Isotemp GPD 10
Temperaturvoreinstellungen 3
Temperaturstabilität ±0.2 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,2 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 301 x 330 x 150 mm (11,9 x 13 x 5,99 in.)
Abmessungen (L x B x H) 393 x 383 x 233 mm (15.5 x 15.1 x 9.2 in.)
Stromstärke 6,0-7,0 / 2,8-3,4 (120 V/230 V)