Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB24X36
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17788357
  • 713.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
  • Heißversiegelungsfolie
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Pharmazeutische Geräte
Tyvek
61 x 91,4 cm (24 x 36 in.)
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot > 24 x 36 in.