Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppel
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Beschreibung
- Bruchsicher
- Gegossene Graduierungen
- Große Öffnung, weithalsig
- Durchscheinender HDPE-Kunststoff
- Steril oder aseptisch erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2 l |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 58 mm |
Enthält | 58 mm rote Kappe mit Dichtung, montiert |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 109 mm |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 96 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur