Learn More
CORNING GOSSELIN™ Quadratische HDPE-Flasche Artikelnummer.: 12652155
Zum Warenkorb hinzufügen
CORNING GOSSELIN™ Quadratische HDPE-Flasche
Artikelnummer. 12652155
2 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
Artikelnummer. 12652155
Marke: CORNING GOSSELIN™ LC200017
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
CORNING GOSSELIN™ quadratische HDPE-Flaschen sind bruchfest, mit Graduierung und steril.
  • Bruchsicherer Halter aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Durchscheinend
  • HDPE Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Material HDPE
Anzahl pro Karton 50/Karton
Menge 50/Karton
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Vorsterilisiert Ja
Graduated Ja
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 58 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CORNING GOSSELIN™ Quadratische HDPE-Flasche >