Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
CE, IVD, EG N°1935/2004
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Beschreibung
- Bruchsicher
- Erhabene Graduierungen
- Große Öffnung, weithalsig
- Durchscheinender HDPE-Kunststoff
- Aseptisch oder steril durch Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 57 mm |
Sterilität | Unsteril |
Breite (metrisch) | 57 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | EC N°1935/2004 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur