Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen Artikelnummer.: 11753104
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11753104
500 ml, 160 mm, 20 mg/l Natriumthiosulfat, Großpackung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Artikelnummer. 11753104
Marke: Gosselin™ HFC52001
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von Chlor, Brom und in Wasser aufgelöstem Ozon hemmt. Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen werden aus durchsichtigem HDPE mit einer graduierten Oberfläche hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Enthält 20 mg/l Natriumthiosulfat
Material HDPE
Länge (metrisch) 70 mm
Verpackung Großpackung
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 70 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 160 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp 22 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen >