Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Elektrophoresequalität, 99.5+ % Artikelnummer.: 15496339
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Elektrophoresequalität, 99.5+ %
Artikelnummer. 15496339
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15496339
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64365.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glycin wird als Komponente von Tris-Glycin und Tris-Glycin-SDS-Laufpuffern für die Elektrophorese von Polyacrylamid-Gelen verwendet. Glycin ist auch ein Bestandteil des Towbin Transferpuffers für Western Blots. Inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Glycin wird als Komponente von Tris-Glycin und Tris-Glycin-SDS-Laufpuffern für die Elektrophorese von Polyacrylamid-Gelen verwendet. Glycin ist auch ein Bestandteil des Towbin′s Transferpuffers für Western Blots. Inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
pH 5.97
Farbe Weiß
Strukturformel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water
Dichte 1.595
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ26K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
ChargennummerY14K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
ChargennummerN22J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
ChargennummerZ05I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
ChargennummerY21I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog NumberJ64365.A1,J64365.30
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Elektrophoresequalität, 99.5+ % >