Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99 %, zur Analyse
Artikelnummer. 10358210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10358210
Marke: Thermo Scientific Chemicals 220910010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glycin (CAS-Nr. 56-40-6) ist eine gereinigte Formulierung der Aminosäure Glycin (Aminoessigsäure), die bei der Synthese mehrerer Verbindungen, einschließlich Kreatinin, Purin und Porphyrin, verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 40ppm max.
Hydrolysierbare Substanz Clear solution
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CO2H
Lösungsmittelrückstände Meets the requirements
Sulfat 50ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Dichte 1.5950g/mL
Menge 1 kg
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Güte Analytisch
Physikalische Form Kristallpulver