Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ACS, 98.5+ % Artikelnummer.: 11355837
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ACS, 98.5+ %
Artikelnummer. 11355837
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
3 kg
Artikelnummer. 11355837
Marke: Thermo Scientific Chemicals 043497.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glycine is employed to protect the kidneys from the harmful side effects of certain drugs used after organ transplantation as well as the liver from the harmful effects of alcohol. The solution of glycine plays an important role for deposition of alloys and metals. It is likewise useful for patients with acute alcohol hallucinosis. It is applied for treating schizophrenia, stroke, benign prostatic hyperplasia (BPH), and some rare inherited metabolic disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
pH 5.97
Farbe Weiß
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslichkeitsinformationen Soluble in pyridine,water. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in ether.
Dichte 1.595 g/mL
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN19K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number043497.22,043497.36,043497.A5
ChargennummerZ20I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03
ChargennummerY11I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03
ChargennummerX28H074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03
ChargennummerR31I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number043497.22,043497.36,043497.A5,043627.06,043627.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ACS, 98.5+ % >