Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99 %, ACS Reagenz
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NCH2CO2H |
Dichte | 1.5950g/mL |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 75.07 |
Güte | ACS-Reagenz |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99 %, ACS Reagenz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur