Learn More
Gibco™ Hybridom-SFM
GREENER_CHOICE
Speziell entwickelt, um das Wachstum von Hybridomen für die Antikörperbildung zu unterstützen
Marke:  Gibco™ 12045076
154.70 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10749233
  • 184.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hybridom-SFM ist ein serumfreies Medium mit sehr geringer Proteinkonzentration (< 20 µg/ml), das speziell zur Unterstützung des Wachstums von Hybridomzellen für die Produktion von Antikörpern entwickelt wurde.
  • Hybridom-SFM ist für Kulturen rekombinanter Myelomlinien sowie für herkömmliche Hybridomzellen geeignet und ermöglicht hohe Zelldichten sowie IgG-Produktion.
  • Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Zugabe von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
  • Hybridom-SFM ist ein gebrauchsfertiges Komplettmedium, eine Supplementation ist nicht erforderlich.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Protein-arm, Serum-frei, Serum-frei
Serum-freies Medium (SFM)
Glutamin, Phenolrot
1000 mL
Hybridome
Flüssig
Serumfrei
Gibco™
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2192779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12045076,12045084
Chargennummer2508932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12045076,12045084
Chargennummer2472392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12045076,12045084
Chargennummer2458411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12045076,12045084
Chargennummer2517655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12045076,12045084
Name des Produkts
Gibco™ Hybridom-SFM > 1.000 ml