Learn More
Koettermann™ Hohe Lagerschränke
Marke:  Koettermann™ 301-00098
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14885291
  • 2400.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Hoch-Lagerschrank
500 mm
Glasschiebetüren
4
Große Aufbewahrung
500 x 900 x 1920 mm
192 cm
900 mm
Name des Produkts
Koettermann™ Hohe Lagerschränke > Tiefe:500mm