Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Benötigt
ProFlex Basismodul für den Betrieb
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
- Für die Verwendung mit dem ProFlex PCR-System
- Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
PCR, PCR& Real-Time PCR, Reverse Transkription
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ProFlex PCR-System |
| Thermische Gleichmäßigkeit | < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
| Abmessungen | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) |
| Fassungsvermögen | 8 OpenArray™ Platten (mit 3.072 Durchgangsbohrungen), 16 x 20 K-Chips |
| Spannung | 100/240 V |
| Produkttyp | Thermocycler |
| Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
| Mehr anzeigen |