Learn More
Gibco™ Hybridom-SFM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924977
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11570416
Marke: Gibco™ 12045084
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Speziell entwickelt, um das Wachstum von Hybridomen für die Antikörperbildung zu unterstützen
  • Hybridom-SFM ist ein Serum-freies Medium mit sehr geringem Proteingehalt (< 20 µg/ml), das speziell zur Unterstützung des Wachstums von Hybridomzellen für die Produktion von Antikörpern entwickelt wurde.
  • Hybridom-SFM ist für Kulturen rekombinanter Myelomlinien sowie für traditionelle Hybridomzellen geeignet und ermöglicht hohe Zelldichten sowie IgG-Produktion.
  • Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Zugabe von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
  • Hybridom-SFM ist ein gebrauchsfertiges Komplettmedium eine Supplementation ist nicht erforderlich.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Hybridome
Klassifikation Protein-arm, Serum-frei
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum