Learn More
Gibco™ Advanced MEM
GREENER_CHOICE
Advanced MEM (Minimum Essential Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten fötalen Rinderserum-Supplementation (FBS) ermöglicht.
Marke:  Gibco™ 12492021
262.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11540436
  • 344.00 € / 5000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Reduziertes Serum
Sterile-filtered
Kein Glutamin, Keine HEPES
Gibco™
Umgebungstemperatur
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
1 X
MEM (Minimum Essential Medium)
Steril gefiltert
Geringe Glukosekonzentration, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
10 x 500 mL
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    92
    Stunden
    7
    Minuten
    39
    Sekunden
    53
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Advanced MEM > 10 x 500 ml