Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
- Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
- Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
- Entsprechend USP G27-Phase
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Phenole
- Amine
- Lösungsmittelrückstände und Lösungsmittelverunreinigungen
- Drugs of Abuse
- Pestizide
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Polarität | Niedrige Polarität |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.