Learn More
Gibco™ Advanced MEM
Advanced MEM (Minimum Essential Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten fötalen Rinderserum-Supplementation (FBS) ermöglicht.
Marke: Gibco™ 12492013
24.91 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
- Advanced MEM (Minimum Essential Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten Zugabe von fötalem Kälberserum (FKS) ermöglicht.
- Im Vergleich zum klassischen MEM kann die Serum-Zugabe um 50 bis 90 % ohne Änderung der Wachstumsrate oder Morphologie verringert werden.
- Advanced MEM enthält folgende Inhaltsstoffe zur Serumreduktion: Ethanolamin, Glutathion, Ascorbinsäure, Insulin, Transferrin, AlbuMAX™ I lipidreiches Rinderserumalbumin für die Zellkultur und die Spurenelemente Natriumselenit, Ammoniummetavanadat, Kupfersulfat und Manganchlorid.
- Muss mit 1 bis 5 % fötalem Kälberserum und 4 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ supplementiert werden.
- Viele Zelllinien erfordern keine Anpassung an dieses Nährmedium
- Die FKS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden, um eine maximale Serum-Reduktion zu erreichen.
- Advanced DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den Zellen, die erfolgreich und ohne Anpassung in Advanced DMEM/F-12 kultiviert wurden, gehören PK-15, MDCK, Vero, WI-38 und Hep-2.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Glukose, nicht-essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat und Phenolrot
- Ohne: L-Glutamin, HEPES
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Advanced Media as Alternatives to Classical Basal Media. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Advanced MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Reduziertes Serum | |
Sterile-filtered | |
Kein Glutamin, Keine HEPES | |
Gibco™ | |
Umgebungstemperatur |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
1 X | |
MEM (Minimum Essential Medium) | |
Steril gefiltert | |
Geringe Glukosekonzentration, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30