Learn More
Gibco™ Advanced DMEM
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation. Compared to classic DMEM, serum supplementation can be reduced by 50–90% with no change in growth rate or morphology. Cells successfully cultured in Advanced DMEM, with no adaptation, include MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38, and Vero.
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- DMEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 und Vero |
| Klassifikation | Tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum Level | Reduziertes Serum |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Mit Additiven | Hoher Glukosegehalt, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA) |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Keine HEPES |
| Mehr anzeigen |