Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human KiSS1 receptor (GPR54) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1720
Artikelnummer. 10686414
  • 16830.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human KiSS1 receptor (GPR54) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Metastin. In addition, GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The GPR54 receptor has been shown to be involved in tumor progression and metastasis, and in the development and functional regulation of the gonads.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer990138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1720
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1-Zellen > 2 x 106 Cells
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.