Learn More
BD Microlance3 Spezialkanülen
Wird mit der dreifacher Facettenabschrägung für eine schmerzarme Punktion verwendet. Die BD Biosciences™ Microlance 3 spezielle Kanülenoberfläche wird mit Ultraschall behandelt und präzise mit Silizium beschichtet.
Marke:  BD 301156
Artikelnummer. 10450864
  • 6.80 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Extrem dünne Wände ermöglichen hohe Durchflussraten
  • Kombinierter Luer-/BD-Luer-Lock-Adapter
  • Transparenter, farbcodierter (grüner) Kunststoffadapter
  • Verpackt in 100 Einwegpackungen zur Aufrechterhaltung der Sterilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikonbeschichtet
Microlance
0.81 mm
Ja
Hypodermische Nadel mit dünner Wand
Steril
Grün (Adapter)
21 ga.
Luer/Luer-Lock-Adapter
1 in.
Dreifach facettiert, kurze Fase
Name des Produkts
BD Microlance3 Spezialkanülen > Außendurchmesser: 0.8 mm