Learn More
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle
GREENER_CHOICE
Eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für die Lagerung von Reagenzgläsern
Marke:  Heathrow Scientific™ HS243073W
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16283812
  • 17.37 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompatibel mit 5–30 ml-Reagenzgläsern
  • Polypropylen-Gestelle werden flach in einem Stück geliefert
  • Einfach zusammensetzbar, einfach faltbar und zusammensteckbar
  • Durch die offene Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Die Gestaltung des Gestells ist für die Röhrchenstabilität optimiert
  • Kann in Wasserbädern verwendet werden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
6 x 15
Weiß
Polypropylen
Nein
Halter von Reagenzgläsern
Je 1
9,6 x 4,1 x 2,4 in.
9,6 in.
4,1 in.
2,4 in.
0,35 lb.
Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen
90
Unsteril
50/Karton
9,6 x 4,1 x 2,4 in.
24,5 cm
10,5 cm
6,3 cm
13 mm
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle > 90, Weiß