Learn More
Fisherbrand™ SureOne leere Racks zum Nachfüllen
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit den Fisherbrand SureOne Universal-Pipettenspitzen
Marke:  Fisherbrand™ T200ER-FIS
14.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11983456
  • 18.85 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Einsätze (nicht enthalten) passen bündig in das Gestell und ermöglichen ein einfaches Mehrkanalpipettieren
  • Der eingekerbte Verschluss ist so konzipiert, das der Deckel zur Belüftung im Autoklav offen bleibt
  • Der erhöhte Deckelrand verhindert das Verrutschen der Gestelle beim Stapeln und beim Transport im Labor
  • Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt.
  • Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
  • Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette
Bestellinformation
Einsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Leeres Gestell
Pipettenspitzen (200 bis 300 μl Standard)
200 to 300 μL
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne leere Racks zum Nachfüllen > Für Spitzenvolumen: 200 bis 300 μl