Learn More
Kartell™ Einweg-Gefäß aus Polystyrol für automatischen Analysator
Beschreibung
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht.Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
- Sortiment an glasklaren Gefäßen aus Polystyrol für den automatischen Analysator, Boden konisch
- Für Technicon™, Beckman™ und Konelab™
- Supplied without caps
- Graduiert
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1000/Pack |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | TBG |
| Material | Polystyrol |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Technicon™, Beckman™ und Konelab™ Analysegeräte |
| Höhe (metrisch) | 37,9 mm |