Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Leere Box, enthält keine Spitzen.
Marke:  Eppendorf™ 0030076257
36.09 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17801467
  • 39.43 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nur Box
Ohne
Weiß, Blau
Polypropylen
Quadratisch
Unsteril
1 leere wiederverwendbare Box
1000 bis 1250 μl
Leere Spitzenbox
Autoklavierbar
Pipettenspitzen
Mehrere
Ja
epT.I.P.S lädt neu
Je 1
Videos
  • Video_epT.I.P.S.-Sterile-Reload_Experience-the-Magic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Video_epT.I.P.S.-Sterile-Reload_Experience-the-Magic.mp4
    Name des Produkts
    Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 > Size: 1000 to 1250 μL