Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Lesbarkeit:
Modell:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Stabilisierungszeit:
1 s
1,5 s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Aufbau
- ABS-Gehäuse
- Äußerst robuste Edelstahlschale und eine stoßbeständige Schalenstütze aus Kunststoff
- Während des Betriebs austauschbare Abdeckung
- Großes LCD mit heller Hintergrundbeleuchtung: 6 Ziffern, 7 Segmente mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Verbessert die Lesbarkeit bei schlechter Beleuchtung und macht es einfacher, Ergebnisse über den Tisch oder Labortisch zu sehen
- Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Effizienz im Unterrichtsraum
- Vier-Tasten-Betrieb
- Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in anspruchsvollen Unterrichtsumgebungen
- Platzsparendes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
- Kalibrierung: Durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
- Integrierte Transportsperre schützt die Wägezelle vor Schäden während der gestapelten Aufbewahrung und des Transports
- Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
- Integrierte Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
- Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
- Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
- Stabilitätsanzeige
- Anzeigen für unterbeladenen Zustand
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- Automatisches Abschalten
- AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mehrere Konnektivitätsoptionen für das Datenprotokollieren und die Kommunikation
- Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth™ oder Ethernet
- Einfach zu entfernendes, oberes Abdeckungsteil
- Dient als Windschutzring, der die Wägeoberfläche stabil in rauen Umgebungen hält, während die Wiegegeschwindigkeit beibehalten wird
- Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
- Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
- Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Zertifizierungen
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Compliance
- Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
- Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OIML F2 oder ASTM Klasse 4 |
| Anschlusstyp | RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Ethernet oder Bluetooth |
| Fassungsvermögen | 620 g |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Format | g, kg, N, oz, lb, lb:oz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeines Wägen, Klassenzimmer |
| Linearität | 0,02 g |
| Material | ABS-Kunststoff, Edelstahl |
| Modell | SKX622 |
| Schalenform | Rund |
| Mehr anzeigen |