Learn More
Fisherbrand™ Kästen für Mikroskop-Objektträger mit nummerierten Schlitzen
In diesen langlebigen Klappkästen lassen sich 25 oder 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Kästen für Mikroskopobjektträger mit nummerierten Schlitzen halten die Standard-Mikroskopobjektträger in sicheren nummerierten Schlitzen, die sich anhand der nummerierten Kennkarte bestimmen lassen. Die stapelbaren Kästen lassen sich sicher mit einem Schnappschloss verschließen.
Marke: Fisherbrand™ HS15990CF
3.18 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In den Kästen mit robusten Scharnieren lassen sich 25 bzw. 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger-Boxen mit nummerierten Schlitzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher, Schlitze sind nummerierter ID-Karte zugeordnet. Stapelbare Boxen mit Verschluss
- Aus beständigem Polypropylen oder Karton, ohne Innenfutter
- Sicherer Verschluss der Klappdeckel durch Schnappverschluss
- Stapelfüße geben sicheren Stand
- Durchnummerierte Beschriftungskarte für die problemlose Benennung der Objektträger wird mitgeliefert
Spezifikation
25 | |
Weiß | |
141 x 92 x 30 mm | |
1,18 in. | |
Nummerierte Indexkarte | |
3 in. | |
75 mm | |
Ja | |
1 in. | |
25 mm |
Klappdeckel mit Verriegelung | |
25 Objektträger | |
Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) | |
30 mm | |
5,55 in. | |
141 mm | |
Polypropylen | |
3,62 in. | |
92 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31