Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Fisherbrand™ Aluminium-Wägeschalen mit glatter oder gewellter Seite zum Wiegen und Dispensieren.
Mit Geriffelte Seiten
- Leichte Schalen mit Bördelrand und leicht abfallenden Seitenwänden, die das Stapeln erleichtern
- Besonders praktisch bei Stoffen, die sich nicht leicht von der Schalenoberfläche entfernen lassen
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
17.3 mm | |
72.6 mm |
70 mL | |
Geriffelte Seiten | |
Zum Abwiegen und Dispensieren | |
68.2 mm | |
68,2 mm (Innensockel), 72,6 mm (innenliegendes Oberteil) |