Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA-Aufreinigungskit
Aufreinigung von genomischer DNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus Säugetierzellkulturen und Gewebeproben, Vollblut, Bakterien und Hefe.
Marke:  Thermo Scientific™ K0722
815.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10410450
  • 868.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET DNA Purification Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von hochqualitativer genomischer DNA aus unterschiedlichen Säugetierzellkulturen und -gewebeproben, Vollblut, Bakterien und Hefe entwickelt.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt.
Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
  • Universell – Kann sowohl für Zell- als auch Gewebeproben aus einer Vielzahl von Quellen verwendet werden
  • Effizient – Hohe Rückgewinnung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
  • Schnell – 20-minütiges Verfahren nach der Zelllyse
  • Praktisch — Spin-Säulen mit Kappen und Entnahmeröhrchen
Empfohlen für:
Isolierte genomische DNA eignet sich ideal für die Verwendung in üblichen molekularbiologischen Verfahren, darunter: PCR und qPCR, FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau, Southern Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2859916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberK0722
Chargennummer2822113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0722
Chargennummer2826368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0722
Chargennummer2818738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0722
Chargennummer2806364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0722
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA-Aufreinigungskit > 250 Aufreinigungen