Learn More
Fisherbrand™ Kästen für Mikroskop-Objektträger mit nummerierten Schlitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-44958 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Objektträgerkapazität:
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11761476
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
In den Kästen mit stabilen Scharnieren lassen sich 25 bzw. 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ In den Aufbewahrungsbehältern für Objektträger mit nummerierten Facheinschüben werden Standard-Objektträger in sicheren Fachfachen aufbewahrt, die der nummerierten Identifikationskarte entsprechen. Stapelbare Schachteln verschließen sicher mit Fallenverschluss.
In den Kästen mit stabilen Scharnieren lassen sich 25 bzw. 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ In den Aufbewahrungsbehältern für Objektträger mit nummerierten Facheinschüben werden Standard-Objektträger in sicheren Fachfachen aufbewahrt, die der nummerierten Identifikationskarte entsprechen. Stapelbare Boxen mit Verschluss
  • Aus dauerhaftem Polypropylen oder Karton, ohne Auskleidung
  • Die Klappdeckel werden durch einen Fallenverschluss sicher geschlossen
  • Stapelfüsse sorgen für maximale Standsicherheit
  • Nummerierte Objektträger-Identifikationskarte zur einfachen Identifizierung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Typ Slide Holder
Objektträgerkapazität 25
Verschlusstyp Klappdeckel mit Verriegelung
Farbe Weiß
Gerät fasst 25 Objektträger
Abmessungen (L x B x H) 141 x 92 x 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 1,18 in.
Höhe (metrisch) 30 mm
Enthält Nummerierte Indexkarte
Länge (angloamerikanisch) 5,55 in.
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) 141 mm
Länge (metrisch) Objektträger 75 mm
Material Polypropylen
Stapelbar Ja
Breite (angloamerikanisch) 3,62 in.
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) 92 mm
Breite (metrisch) Objektträger 25 mm