Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss
Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind DNase-/RNase- und pyrogenfrei.
Marke:  Fisherbrand™ 14666319
16.61 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15432545
  • 18.85 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen sind DNase-/RNase- und Pyrogen-frei
  • Frei von DNase/RNase und Pyrogen
  • Autoklavierbar und beständig gegen Temperaturen von bis zu -86 °C
  • Graduierte Röhrchen sind in drei Größen lieferbar: 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0ml
Spezifikation
Spezifikation
Verriegelbarer Schnappverschluss
1.5 ml
39 mm
Unsteril
26000 xG RCF
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
Ja
13 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen mit verriegelbarem Schnappverschluss > Nicht steril; 26.000 x g RZB; naturfarben; 1,5 ml; AD x Länge: 13 x 39 mm