Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches Linienlicht
Faseroptisches Linienlicht mit justierbarer Vorsatzoptik
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11776718
  • 1230.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Linienlichter sind Querschnittswandler vom Spot zur Linie.
  • Justierbarer Vorsatzoptik, um den Lichtwinkel bis zu 3 Grad zu reduzieren.
  • Gehäuse aus robustem, schwarz eloxiertem Aluminium.
  • Faserbündel geschützt mit einem flexiblen Metal-PVC Schlauch über eine Länge von 1000 mm.
  • Mit umweldfreundlicher PURAVIS Faseroptik.
  • Beleuchtung für Objekte mit flachen Strukturen, d.h. Aufdruck auf Schecks.
  • Uniforme Linienbeleuchtung.
  • Linienabmessung = 100 x 0,6 mm (160110), 200 x 0,3 mm (160120).
  • Hochintensive Beleuchtung zur Untersuchung von Fußabdrücken.
  • Zur Benutzung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED und KL2500LED 
Spezifikation
Spezifikation
Fiber Optic Lightline
15 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
0.6 in.
63 x 116 x 18 mm
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
1000 mm
Line Size: 100 x 0.6 mm
Videos
  • Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:59
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:59
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
  • Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:59
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:59
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
  • Contrasting using a line light_DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:36
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:36
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Contrasting using a line light_DE
  • POTM Fisherbrand™ 9mm Short Thread Glass ES
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Contrasting using a line light_ENG
  • Schott - Contrasting using a Line Light (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:36
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:36
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Schott - Contrasting using a Line Light (EN)
  • Schott - Contrasting using a Line Light (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:36
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:36
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Schott - Contrasting using a Line Light (DE)
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches Linienlicht > Fiber Optic Light Line; Line Size: 100 x 0.6 mm