Learn More
Memmert™ Vakuumofen Thermotablett
Zusätzliches Thermoshelf-Edelstahl-Material 1,4404 (ASTM 316 l) für besonders korrosives Material mit integrierter großflächiger Heizung einschließlich lokaler Temperaturerfassung (Schaltung mit Pt100, 4-Drahtschaltung), individueller Übertemperaturschutz MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) und Kalibrierzertifikat für jedes Regal
Marke: Memmert™ VO29B00741
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Kalibrierungszertifikat | |
Einlegeboden | |
Lokale Temperaturerfassung (Schaltung mit 4 Pt100-Drähten) |
Modell 200 | |
Individueller Übertemperaturschutz für jedes Regal-MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) | |
Aluminium |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Vakuumofen Thermotablett > Aluminium; Zur Verwendung mit Modell 200
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur