Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches Linienlicht
Faseroptisches Linienlicht mit justierbarer Vorsatzoptik
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Lichtlinien konvertieren Licht über das Kabel.
- Verstellbare zylindrische Linse zur Reduzierung des Beleuchtungswinkels um bis zu 3 Grad.
- Gehäuse aus robustem, schwarzem, eloxiertem Aluminium.
- Glasfaserbündel mit flexiblem Schutzmantel aus Metall und PVC über eine Länge von 1000 mm.
- Mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik.
- Beleuchtung für Objekte mit flachen Strukturen, d. h. Prägung auf Kontrollen.
- Sorgt für eine gleichmäßige Linienbeleuchtung.
- Liniengröße = 50 x 1,2 mm (160100) oder 100 x 0,6 mm (160110) oder 200 x 0,3 mm (160120).
- Hohe Lichtstärke für die Untersuchung von Spuren. Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Lichtlinie | |
Außenhülle:15 mm | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
3.3 ft. | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
0.6 in. | |
101 x 216 x 18 mm | |
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL | |
1000 mm | |
Zeilengröße: 200 x 0,3 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Videos
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
-
Contrasting using a line light_DE
-
Contrasting using a line light_ENG
-
Schott - Contrasting using a Line Light (EN)
-
Schott - Contrasting using a Line Light (DE)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches Linienlicht > Fiber Optic Light Line; Line Size: 200 x 0.3 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur