Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Solvent-Resistant Permanent Marking Pen
Ermöglicht lösungsmittelbeständiges Schreiben auf Objektträger aus mattiertem Glas.
Marke:  Invitrogen™ R37623
85.12 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17133773
  • 115.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Der ReadyProbes Solvent-Resistant Permanent Marking Pen ermöglicht das lösungsmittelbeständige Schreiben auf Objektträger aus Milchglas.
  • Es ist beständig gegen die meisten Lösungsmittel, einschließlich Alkohole und Xylol.
Hinweis: Dieser Markierungsstift ermöglicht lösungsmittelbeständiges Schreiben auf der mattierten Seite von Objektträgern aus Glas. Glattes Glas (nicht mattiert) oder glatter Kunststoff gelten nicht als geeignete Oberflächen zum Halten der Stifttinte, da die Rückstände von diesen Oberflächen leicht abgewischt werden können. Die Verwendung des Stifts auf anderen harten Oberflächen (z. B. einer glatten Oberfläche von Kryofläschchen oder Eppendorf-Röhrchen) kann dazu führen, dass die Schrift nicht lösungsmittelbeständig ist. Bei Verwendung auf Mikroskopobjektträgern aus Milchglas ist der lösungsmittelbeständige permanente Markierungsstift von ReadyProbes gegen die meisten Lösungsmittel, einschließlich Alkoholen und Xylol, beständig. Lassen Sie die Tinte unbedingt trocknen, bevor Sie sie dem Lösungsmittel aussetzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Permanenter Markierstift
Ein Satz mit 5 Stiften.
Lagerung (bei Raumtemperatur.
Bei Lagerung nach Anweisung kann das Produkt 6 Monate nach Erhalt verwendet werden.)
5 Stifte
ReadyProbes™
5 Stifte
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2936203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberR37623
Chargennummer2896699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2024 Catalog NumberR37623
Chargennummer2896698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberR37623
Chargennummer2850251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog NumberR37623
Chargennummer2812016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2023 Catalog NumberR37623
Name des Produkts
Invitrogen™ ReadyProbes™ Solvent-Resistant Permanent Marking Pen > 5 Stifte