Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches Linienlicht
Faseroptisches Linienlicht mit justierbarer Vorsatzoptik
1230.00 € - 1605.00 €
Spezifikation
Typ Fiber Optic Lightline
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.6 in.
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
Länge (angloamerikanisch) 3.3 ft.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11776718
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160110
Line Size: 100 x 0.6 mm
1230.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10636741
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160120
Zeilengröße: 200 x 0,3 mm
1605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Linienlichter sind Querschnittswandler vom Spot zur Linie.
  • Justierbarer Vorsatzoptik, um den Lichtwinkel bis zu 3 Grad zu reduzieren.
  • Gehäuse aus robustem, schwarz eloxiertem Aluminium.
  • Faserbündel geschützt mit einem flexiblen Metal-PVC Schlauch über eine Länge von 1000 mm.
  • Mit umweldfreundlicher PURAVIS Faseroptik.
  • Beleuchtung für Objekte mit flachen Strukturen, d.h. Aufdruck auf Schecks.
  • Uniforme Linienbeleuchtung.
  • Linienabmessung = 100 x 0,6 mm (160110), 200 x 0,3 mm (160120).
  • Hochintensive Beleuchtung zur Untersuchung von Fußabdrücken.
  • Zur Benutzung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED und KL2500LED 
Spezifikation
Spezifikation
Fiber Optic Lightline
15 mm
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
0.6 in.
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
1000 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Faseroptisches Linienlicht