Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium Plus
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
97.25 € - 904.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at ≤-10°C. |
---|---|
Spezies | Rind/Bovine |
Age | Fötal |
Herkunftsland | Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) |
Form | Gefroren |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17974721
|
Gibco™
A5669401 |
50 mL | One Shot |
97.25 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17964661
|
Gibco™
A5669402 |
10 x 50 mL | One Shot |
904.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17904731
|
Gibco™
A5669701 |
500 mL | Flasche |
772.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium Plus
- Use for a broad range of cell types, especially sensitive cell lines
- Our most characterized serum with the lowest endotoxin and hemoglobin levels
- Endotoxin level: ≤5 EU/mL
- Hemoglobin level: ≤20 mg/dL
- Origin: Refer to CoA for specific origin (US, Australia, New Zealand)
- US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco Serum Delivers
- ISO 13485-certified; processed in FDA-registered facilities
- Triple filtered at 0.1 μm
- Gibco bottle easier to use in hood, reduces risk of contamination and helps improve consistency
- Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
Spezifikation
Store at ≤-10°C. | |
Fötal | |
Gefroren | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Triple-filtered, 0.1μm | |
≤5 EU/mL | |
≤20 mg/dL | |
USDA Safety Testing Performed for Australian origins |
Rind/Bovine | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Fetal Bovine Serum | |
Steril | |
Premium Plus | |
Up to 70 quality tests including EMA virus testing; USP/EP mycoplasma, endotoxin, performance; biochemical/hormonal profiling; Oritain fingerprinting | |
Weniger Abfall | |
Trockeneis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.