Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII Marker, ready-to-use
Führen Sie mit diesem konventionellen, gebrauchsfertigen Marker mit 8 scharfen Banden die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer doppelsträngiger DNA-Fragmente in Agarose-Gelen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ SM0103
63.83 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11893943
  • 95.75 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Der gebrauchsfertige Thermo Scientific Lambda DNA/HindIII Marker wird für die Größenbestimmung von linearer doppelsträngiger großer DNA auf Agarose-Gelen empfohlen. Lambda-DNA wird mit dem/den entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym(en) vollständig verdaut, dann gereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen verschiedene klebrige Enden auf, je nach Restriktionsenzym, das zur Herstellung der Marker verwendet wurde.
Lambda DNA/HindIII Marker, gebrauchsfertig, ist mit 6x DNA-Ladefarbstoff zur direkten Beladung (nach dem Erhitzen) von Agarose-Gelen vorgemischt.
Besondere Eigenschaften
  • Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Vorgemischt mit 6x DNA-Ladefarbstoff für eine direkte Beladung (nach dem Erhitzen) und für die Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6X
DNA/Hind III Marker
Agarose-Gele
Agarose
Ja
5 x 50 μg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2848724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0103
Chargennummer2848708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0103
Chargennummer2852724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0103
Chargennummer2852682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0103
Chargennummer2861662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM0103
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII Marker, ready-to-use > 0,1 μg/μl